AuftragsverfolgungKontakt
Sicherheitscontainer
Sicherheitscontainer
Sicherheitscontainer 175×175×245 mm, 310 g, 4 L
Katalognr. DELT232821
Anbieter:   DELTALAB
Sicherheitscontainer
Katalognr. DELT232821
Anbieter:  DELTALAB
Sicherheitscontainer
Sicherheitscontainer 175×175×245 mm, 310 g, 4 L
Preis
SFr. 10.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus recyceltem Kunststoff. Geeignet für einen bestimmten Zweck und angepasst an die Anforderungen aller Arten von Gesundheits- und Technikabteilungen wie Behandlungsräume und Labore und technische Einrichtungen. Einhändige Trennung. Starke Griffe zum Transportieren.
  • Durchstichfestigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Design, das darauf abzielt, Verletzungen durch scharfe Gegenstände zu reduzieren, indem die Behälter in Schalen mit mehreren Vertiefungen so nah wie möglich an den Behandlungsort gebracht werden. Scharfe Gegenstände werden sicher am „Verwendungsort“ entsorgt, wodurch viele Verletzungsrisiken eliminiert werden.
Certifications: Gemäß ISO 23907-1:2019, ISO 14001, ISO 16103, TRBA 250, NF X 30-507, und ADR UN 3291. Richtlinie 94/62/CE, Richtlinie 2019/904 und Verordnung EU 2010/32. Recycelte Kunststoffe entsprechen ISO 16103:2005.
Documents
Technische Daten
  • Kapazität:
    4 L
  • Bezeichnung:
    Sicherheitscontainer 175×175×245 mm, 310 g
  • Seq:
    03