[EN]KNIFE SECUMAX 150 MDP 1 * 10 ST
Catalog # MARO150007.12
Anbieter: MARTOR ARGENTAX
Frequently Bought Together
Kappen, LABOCAP, für Röhrchen, ohne Griff
Anbieter: LUDI
VWR®, Analysensiebe, 400×65 mm
Anbieter: VWR Collection
DYNOVO REINIGUNGSTÜCHER SERIE 305 4 X 4 1 * 200 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Test sieves, 200×50 mm
Anbieter: Retsch GmbH
Stainless Steel Tweezers
Anbieter: Sampling Systems
[EN]CLAMP CHAIN 1 * 1 ST
Anbieter: BIOTAGE
Analysensiebe, 200×50 mm
Anbieter: Retsch GmbH
Analysensiebe, ASTM E 11, 200×25 mm
Anbieter: Retsch GmbH
ROTILABO - STATIVKLEMME 1 ST 1 * 1 ST
Anbieter: Roth Carl
ATLAS STEEL WIRE WITH SOCKET 1 * 1 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Doppelspatel, Mikro, steif
Anbieter: RSG