Smiths Medical® Fitting, Polycarbonate, Five Ports, Manifolds with Female Luer Locks, 360° Rotation, Non-Sterile; 50/PK
Catalog # MFLX30600-43BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Five ports with female luer locks
Verteiler aus Polycarbonat haben Stiele aus Polyurethan und Griffe aus HDPE. Anschlüsse haben Innen-Luer-Locks.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Flow pattern:5 Ports, 360 Degree Rotation
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonate, Five Ports, Manifolds with Female Luer Locks, 360° Rotation, Non-Sterile; 50/PK
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Polycarbonate
- Garantie:Out of box
- VE:50
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Female Luer
Frequently Bought Together