Smiths Medical® Fitting, Polycarbonate, Four-Way Stopcock, Male Luer Lock, Non-Sterile; 1000/PK
Catalog # MFLX30600-04BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Wählen Sie Absperrhähne entweder mit Luer-Lock-Außenkegel oder mit Luer-Slip-Außenkegel. Der Griff dreht sich um 90 Grad bei Einweg-Absperrhähnen, um 180 Grad bei Dreiwege-Absperrhähnen und um 360 Grad bei Vierwege-Absperrhähnen. Alle verfügen über ein Polycarbonatgehäuse und einen HDPE-Stab
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Flow pattern:Four-Way
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonate, Four-Way Stopcock, Male Luer Lock, Non-Sterile; 1000/PK
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Polycarbonate
- Garantie:Out of box
- VE:1.000
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Male Luer Lock
Frequently Bought Together