Leitfähige Kunststoffbürsten
Bürsten minimieren die Erzeugung statischer Ladungen und leiten elektrostatische Ladungen zur Erde ab, wenn sie von geerdetem Personal verwendet werden.
- Dissipative schwarze Griffe aus Polypropylen können Ladungen zur Erde ableiten
- Durchgangswiderstand leitfähiger Fasern: 1×10³ bis <1×10⁵ Ohm pro ANSI/ESD STM11.12
- Durchgangswiderstand des ableitfähigen Griffs: 1× 10⁴ bis <1×10¹¹ Ohm pro ANSI/ESD STM11.12
Zwei Arten von Borsten: Weiche Borsten aus leitfähigem Garn und Rosshaar sind ideal für chemische und elektronische Anwendungen und harte Borsten aus leitfähigem Garn, Schweinehaar und Rosshaar sind hauptsächlich für Elektronik, insbesondere Leiterplatten, geeignet.
Sobald das leitfähige Garn den Borsten hinzugefügt wird, neutralisiert es die Möglichkeit einer statischen Aufladung, die durch natürliches Haar verursacht wird. Synthetische Borsten können sich bei normaler Luftfeuchtigkeit leicht statisch aufladen. Natürliches Haar lädt sich normalerweise in Bereichen mit niedriger Luftfeuchtigkeit statisch auf, aber aufgrund der leitfähigen Fasern in unseren Bürsten tritt dieses Problem nicht auf.
- Borstenfarbe:Schwarz
- Stiel-/Griff-Material:PP
- Bezeichnung:Abgewinkelte Bürste, harte Borsten, 9 mm tief
- Seq:02
- Bürstenkopf-Länge:18 mm
- Bürstenkopf-Breite:35 mm
- Stiel-/Griff-Farbe:Schwarz