DRÄGER X-PLORE 8000 SCHUTZVISIER (GESICH 1 * 1 ST
Katalognr. DRAE3710810
Anbieter: Dräger
Frequently Bought Together
GHS-Piktogramme
Anbieter: Brady
Berufsschuhe, Clogs, Rubber, 9200 bis 9310
Anbieter: Abeba
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, JALAS® 3520
Anbieter: EJENDALS
Reinraum-Mäntel, lang, 1R011
Anbieter: FRISTADS KANSAS
P-touch cartridge 24 p-touch cartridge 24 mm yellow/black 1 * 1 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Schnittfeste Handschuhe, uvex phynomic C5
Anbieter: UVEX
SCHWEISSBAND HYG3 FÜR G2C 1 * 1 ST
Anbieter: 3M
Industrial ESD/touchscreen gloves, HyFlex® 11-819
Anbieter: Ansell
VWR®, Reinraum-Unterwäsche
Anbieter: VWR Collection
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Ghost Low
Anbieter: ELTEN
Autoklavierbare Schutzkappen, DuPont™ Tyvek®
Anbieter: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
QuickTask™ Flachmopps
Anbieter: CONTEC
Overalls, 4500
Anbieter: 3M
Labels, polyester, Type B-494
Anbieter: Brady
Colour Lab Tapes
Anbieter: GA
HANDSCHUH ACTIVARMR RIG CL0 14IN R 8 1 * 1 PAAR
Anbieter: Ansell
Cryogenic Colour Dots Writable Labels
Anbieter: GA