AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Martini | Avantor
Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 4 / 4,5 mm, 135 mm
Katalognr. HAMML-HWK-042-03
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini
Katalognr. HAMML-HWK-042-03
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 4 / 4,5 mm, 135 mm
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Double-ended
  • Serrated
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curettes, Martini, tip diameter 4 / 4,5 mm
  • Länge:
    135 mm