Value Plastics® Fitting, Y-Adapter, Hose Barb Union, ¹/₂" Int.Ø, Polypropylene, 50/Pack
MFLX40617-80BLK
Schaffen Sie eine sichere Verbindung in Ihrem Hygiene-Anschlusssystem.
- Aus haltbarem PVDF hergestellt.
Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitär-Klemmverbindungen auf eine Schlauchnippel für flexible Schläuche. Alle Adapter verfügen über eine auf 15 Mikron Ra kontrollierte Durchflussoberfläche, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Durchfluss ohne Partikelablagerung zu gewährleisten. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, EtOH oder Autoklav sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI, ADCF, FDA und ist BPA-frei.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):½"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):½"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Anschluss, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, ¹/₂" I-Ø, Polypropylen, 50/Packung
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Garantie:Shelf life
- VE:50
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):½"
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together