Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Elbow, Male Luer to Female Luer Adapter; 1000/PK
Catalog # MFLX45508-84BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Hergestellt aus zu 100% reinen Rohstoffen in einer Umgebung der Klasse 100,000
Diese Luer-Anschlüsse sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, diese Anschlüsse sind gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Verbindungstyp:Female Luer to Male Luer
- Flow pattern:Elbow
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylene, Elbow, Male Luer to Female Luer Adapter; 1000/PK
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Male luer slip
- No. of ports:2
- VE:1.000
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together