Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hose Barb Adapter, 1/4" ID; 1000/PK
MFLX30800-22BLK
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
:
:
:
:
:
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/4"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hose Barb Adapter, 1/4" ID; 1000/PK
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):Barb
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:1.000
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together