CPC® Quick-Disconnect Fitting, Compression Insert, Panel-Mount, Acetal, Valved; 1/4" OD, PMCD4004; 25/PK
Catalog # MFLX06361-32BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Anstrengung mehr - einfach mit dem Daumen die Verriegelung öffnen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Fittings connect in a snap
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Das hörbare Klicken bestätigt, dass die Kupplung fest verbunden ist. Um die verbundenen Hälften zu trennen, pressen Sie einfach den Knopf auf der Buchse. Zur Funktion benötigen Schnelltrennkupplungen eine Buchse und einen Einsatz der gleichen Durchflussmenge. Eine komplette Kupplung benötigt einen passende Buchse und ein Einsatz (separat zu bestellen).
- Verbindungstyp:Quick-Disconnect to Compression
- Flow pattern:Straight
- Typ:Valved
- Länge:4,318 cm
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Seal material:Buna N
- Bezeichnung:Quick-Disconnect Fitting, Compression Insert, Panel-Mount, Acetal, Valved; ¹/₄" OD, PMCD4004; 25/PK
- Seq:3
- Environmentally Preferable:
- Valve spring material:316 Stainless Steel
- Max. vacuum:711 mm Hg (28" Hg)
- Sterilisation:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Max. operating pressure:120 psi
- Garantie:1 year
- VE:25
- Fitting material:Acetal
- Quick-disconnect flow size:⅛"
- Supplier No.:PMCD4004 (25PK)
Frequently Bought Together