Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
[EN]SUCCINYLSULFATHIAZOLE 1 * 500 g
Katalognr. SPCMS2591-500GM
Anbieter:
Spectrum Chemical
Bild vergrößern
[EN]SUCCINYLSULFATHIAZOLE 1 * 500 g
Katalognr. SPCMS2591-500GM
Anbieter:
Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Acid red 27 ≥85-95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
50 TABLETTEN ORGAPHOS-OX PHOTOMETER 1 * 50 ST
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Allura red AC 80% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
HÄMALAUNLÖSUNG SAUER N. MAYER 1L 1 * 1 L
Anbieter: Roth Carl
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid red 52, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY