AuftragsverfolgungKontakt
Chainmail Gloves | Avantor
Chainmail Gloves
XL, Silber
Katalognr. PRTWAC01SIRXL
Anbieter:   Portwest
Chainmail Gloves
Katalognr. PRTWAC01SIRXL
Anbieter:  Portwest
Chainmail Gloves
Chainmail Gloves
XL, Silber
Preis
SFr. 140.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Perfect for meat processing environments when protection against sharp blades is vital.
  • Made from stainless steel chainmail for maximum protection
  • Ideal for meat processing
  • Ambidextrous design suitable for left- or right-handed users
  • Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats, and oils
  • Can be used in food industries (metal detectable)
  • Sold in singles
Clip fastening for improved hygiene to reduce bacteria build up. Ambidextrous to suit right and left handed users. Sold singly.
Colour: Silver
Zertifizierung: EN 1082-1. CE Food Safe. CE certified.
Dokumente
Technische Daten
  • Handschuhgröße:
    XL
  • Farbe:
    Silber
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    PRTWAC01SIRXL
  • Einweg / wiederverwendbar:
    wieder verwendbar
  • Gepudert/ungepudert:
    Ungepudert
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Beidseitig tragbar
  • Latex / ohne Latex:
    Ohne Latex
  • Material:
    Edelstahl
  • Sterility:
    Non sterile