Chainmail Gloves
M, Silber
Katalognr. PRTWAC01SIRM
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Perfect for meat processing environments when protection against sharp blades is vital.
- Made from stainless steel chainmail for maximum protection
- Ideal for meat processing
- Ambidextrous design suitable for left- or right-handed users
- Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats, and oils
- Can be used in food industries (metal detectable)
- Sold in singles
Clip fastening for improved hygiene to reduce bacteria build up. Ambidextrous to suit right and left handed users. Sold singly.
Colour: Silver
Zertifizierung: EN 1082-1. CE Food Safe. CE certified.
Dokumente
TDS Chainmail Gloves
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Handschuhgröße:M
- Farbe:Silber
- Seq:02
- Cat. No.:PRTWAC01SIRM
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Material:Edelstahl
- Sterility:Non sterile
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



