Masterflex® L/S® MasterSense® Pumpensysteme, ABS-Kunststoffgehäuse
Product Details & Documents
Komplette Pumpensysteme für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
Präzise, wiederholbare Leistung, die schnell und einfach einzurichten und zu programmieren ist
12,7 cm kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
Pumpe ermöglicht das Speichern und Abrufen häufig verwendeter Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung
Over-the-Air-Firmware-Updates ermöglichen Ihnen die volle Nutzung der Verbesserungen bei den Antriebsfunktionen und -funktionen
Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder analoges Signal
Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Ebene
Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und Zeitabgabemodi – Chargensteuerung und Intervall-/Auszeit im Volumen- und Zeitmodus
Tropfschutz und Geschwindigkeitsrampe im Volumenabgabemodus verfügbar – gewährleisten Genauigkeit, minimieren Probenverlust und vermeiden Schaumbildung
Echtzeit-Druckmessung und Alarme erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und geben dem Bediener mehr Zeit
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche—für mehr Arbeitsfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense® MP1-Adapterkit für den einmaligen Gebrauch und die wiederverwendbaren MasterSense® MP30-Druckmessumformer für den wiederholten Gebrauch.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
:
:
: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation: https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 1,8 m Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
- Bezeichnung:L/S MasterSense® Pumpe mit Easy-Load II Pumpenkopf (dickwandig), mit Profibus, 0,1 - 600 U/min
- Höhe:216 mm
- Länge:334 mm
- Seq:32
- Pumpenkopf:7720032 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
- Breite:194 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
- Min. flow rate:0,28 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Open-head sensor:Ja
- Rohr:06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 33
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Ja
- Antrieb:07526-12 (L/S® MasterSense® Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®)
- Washdown capable:Nein
- Sensor input:Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
- Min. RPM:0,1 U/min
- Anti-Tropf:Ja
- Genauigkeit:±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
- Arbeitszyklus:Kontinuierlich
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77920-52-CH
- Pump series:L/S
- Anzahl der Rollen:4
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Current:2,2/1,1 A
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs