Komplette Pumpensysteme für genaue Flüssigkeitszufuhr - mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Präzise, wiederholbare Leistung, schnell und einfach einrichten und programmieren
- 5" (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Mit Online-Firmware-Updates Verbesserungen der Laufwerksmerkmale und -funktionen voll ausschöpfen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen - bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe- und und Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus - gewährleisten Genauigkeit und Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche-für mehr Arbeitsfläche. Open-head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Dieses Pumpensystem bietet mit dem mitgelieferten L/S 16-Schlauch einen Durchflussbereich von 0,08 bis 480 ml/min. Pumpenkopf akzeptiert alle L/S-Präzisionsschlauchgrößen für einen gesamten Bereich von 0,006 bis 2300 ml/min.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- Genauigkeit:±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,08 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S MasterSense Pumpe mit Easy-Load-Pumpenkopf (dickwandig), mit EtherNet/IP, 0,1 bis 600 U/min
- Höhe:216 mm
- Länge:316 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77920-40
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,08 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:Nein
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Current:2,2 / 1,1 A
- Rohr:06434-16, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
- Antrieb:07526-10 (L/S® MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive®)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:0751430 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
- Breite:194 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm