ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Digitaler Antrieb mit E/A-Fernsteuerung und Hochleistungs-Pumpenkopf für Hochdruck-Schläuche; 90 bis 260 VAC
Masterflex® L/S® Digitaler Antrieb mit E/A-Fernsteuerung und Hochleistungs-Pumpenkopf für Hochdruck-Schläuche; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77914-20-CH
2 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® Digitaler Antrieb mit E/A-Fernsteuerung und Hochleistungs-Pumpenkopf für Hochdruck-Schläuche; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77914-20-CH
2 year warranty
About this item
Pumpen Sie bei Drücken von bis zu 125 psi (8,5 bar).
  • Durchflussrate 0,9 bis 90 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
  • Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Reversibler Motor - Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
  • Getrennte Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung (Ein/Aus) - Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein/Ausschalten der Pumpe
  • Gehäuse nach NEMA 4X (IP66)
  • Fernsteuerungsmöglichkeiten über einen wasserdichten Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
  • Hochleistungs-Pumpenkopf bietet automatische Okklusion - optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und eingerastet ist
  • Stapelbar, spritzwassergeschützt ABS-Kunststoffgehäuse; IP33-zertifiziert für leichtes Abwischen
Diese präzisen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Für die Fernsteuerung der Geschwindigkeit ist das Kabel 77300-32 erforderlich.
Der Betrieb des integrierten Sensors mit offenem Kopf erfordert die Verwendung der mit Sensoren ausgestatteten L/S Easy-Load II-Pumpenköpfe 77200-30 oder 77200-32.
Delivery: Enthält L/S-Antrieb 07528-30, Hochleistung-Pumpenkopf 77252-72, 10-ft Hochdruck PharMed® BPT Schlauch und 6-ft (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Auslieferung dieser Modelle mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets; geben Sie bei der Bestellung bitte das Zielland an.
  • Maximale Durchflussrate:
    90 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Genauigkeit:
    ±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
  • Cloud-verbunden:
    Nein
  • Steuertyp:
    Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Max. Druck:
    8,5 bar (125 psi)
  • Min. flow rate:
    0,9 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Spannung:
    90 - 260 VAC
  • Bezeichnung:
    L/S Hochdruck-Pumpensystem; 1 bis 100 U/min, 90 bis 260 VAC
  • Höhe:
    215,9 mm
  • Länge:
    372,9 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77914-20
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Anti-Tropf:
    Nein
  • Digital dispensing:
    Nein
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Max. flow rate per channel:
    90 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,9 ml/min
  • Min. RPM:
    1 U/min
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Remote I/O:
    4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
  • Reversible motor:
    Ja
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36, L/S 14HP, L/S 16HP, L/S 15HP, L/S 24HP
  • Washdown capable:
    Nein
  • Current:
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Rohr:
    05664-16, 8-ft (Hochdruck-PharMed® BPT, L/S® 16HP)
  • Antrieb:
    07528-30 (L/S® Digitaler Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und E/A-Fernsteuerung, 100 U/min)
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77252-72 (L/S® Hochleistungskopf)
  • Breite:
    210,8 mm
  • Gehäusematerial:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    CH
  • Max. RPM:
    100 rpm
Frequently Bought Together