Ismatec® Microflex® Digital Pump Systems
Microflex® Digitale Pumpe mit Einkanal-Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, 300 U/min; 115/230 VAC, CH, 43 ml/min, 15,7 cm, 20,5 cm, 14 cm, 300 rpm, 115/230 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
Katalognr. MFLX77123-00-CH
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Ismatec® Microflex® Digital Pump Systems
Katalognr. MFLX77123-00-CH
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Direkt zu
Product Details & Documents
Ein kleinformatiger digitaler Motor, der genauen Durchfluss über ein breites Leistungsspektrum liefert.
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
- Das symbolgesteuerte Menü ermöglicht eine schnelle, benutzerfreundliche Programmierung und Bedienung
- Abgabe nach Volumen in ml (0,00013 bis 43 ml), l oder gal; Kopieren – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Der bürsten-, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 3000 zu 1
- Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Microbore-Schläuche für saubere Strömungswege auf
Diese kompakte, Peristaltikpumpe verfügt über ein langlebiges, stapelbares ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt. Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
: Includes Ismatec® Microflex® pump head and dual-voltage (115/230 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination.
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:43 ml/min
- Leistung:115/230 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
- Bezeichnung:Microflex® Digitale Pumpe mit Einkanal-Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, 300 U/min; 115/230 VAC
- Höhe:15,7 cm
- Länge:20,5 cm
- Seq:3
- Breite:14 cm
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:300 rpm
- Garantie:2 Jahre
- Reversible motor:Ja
- Volume per revolution with 0,51 mm int.Ø tubing:0,009 ml
- Volume per revolution with 0,25 mm int.Ø tubing:0,002 ml
- Anzahl der Kanäle:1
- Volume per revolution with 1,14 mm int.Ø tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with 1,42 mm int.Ø tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with 2,79 mm int.Ø tubing:0,14 ml
- Cat. No.:MFLX77123-00-CH
- Steuertyp:Digital
- Schutzklasse:IP 33
- Volume per revolution with 0,19 mm int.Ø tubing:0,0013 ml
- Volume per revolution with 2,06 mm int.Ø tubing:0,11 ml
- Pump series:Ismatec®
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06 und 2,79 mm ID Microbore-Schläuche
- Volume per revolution with 0,89 mm int.Ø tubing:0,03 ml
- Washdown capable:Nein
- Speed control:±0,1%
- Min. RPM:0,1 U/min
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00