Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
Product Details & Documents
Vielseitige Waschpumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver 5“ (17,8 cm) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Gehäuse gemäß IP66
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten alle Vorteile für verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Optionen für Konnektivität und Überwachung enthalten MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – gewährleisten Genauigkeit sowie Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
- Antriebsgehäuse besteht aus 316 Edelstahl -- IP66 und NEMA 4X für Waschanwendungen geeignet
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung auf einer kleinen Grundfläche für mehr Arbeitsfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerbeschreibung
https://us.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: Enthält 1,8 m (6') Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Documents
Manual - Masterflex® Advanced Communication Protocols Guide Manual - Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide Manual - Masterflex® LS® MasterSense™ Process Drives Manual Masterflex® Advanced Communication Protocols Guide.pdf Manual Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide.pdf
Manual
Masterflex MasterSense™ EtherNet/IP EDS File
Additional Product Details
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Bezeichnung:L/S® MasterSense™ Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®, Gehäuse aus Edelstahl, 0.1 bis 600 U/min, 115/230 VAC
- Seq:14
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Open-head sensor:Ja
- Drive length:330 mm (13")
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, Easy-Load 3, Hochleistung, Hochleistung OHS, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 66
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Drive height:278 mm (10,9")
- Cloud-verbunden:Ja
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Speed control:±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
- Min. RPM:0,1 U/min
- Drehzahl:Variabel
- Motor hp:1/10
- Motor:75 W
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Drive width:236 mm (9,3")
- Cat. No.:MFLX07576-12-EU
- Modell:07576-12
- Pump series:L/S
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-82Masterflex® MasterSense® MP30 Drucksensor mit 1¹/₂" Sanitärschelle Tri-Clamp Prozessanschluss, für MasterSense® Pumpensysteme6' KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’520.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-84Fußschalter, An/Aus-Funktion, abspülbar, 31-Pin rund, 6“ KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 6 Piedi - SFr. 750.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-91Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-SchlauchnippelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’520.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-80Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden7,3 m (24 ft.)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 25 Piedi - SFr. 270.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX78006-90Serielles Coms-Kabel, USB-A - USB-A, 8'Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 113.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- MFLX77112-90Masterflex® Wagen für Bioprozesspumpen550 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 4’710.00