AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
L/S® MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP und MasterflexLive®, Gehäuse aus Edelstahl, 0,1 bis 600 U/min, 115/230 VAC, EU, 2, 3400 ml/min, 600 rpm, Stainless steel, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz
Katalognr. MFLX07576-10-EU
MasterflexLive®
2 year warranty
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
Katalognr. MFLX07576-10-EU
MasterflexLive®
2 year warranty
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe
L/S® MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP und MasterflexLive®, Gehäuse aus Edelstahl, 0,1 bis 600 U/min, 115/230 VAC, EU, 2, 3400 ml/min, 600 rpm, Stainless steel, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz
Preis
SFr. 8’090.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vielseitige Waschpumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver 5“ (17,8 cm) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
  • Gehäuse gemäß IP66
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Online-Firmware-Updates bieten alle Vorteile für verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
  • Optionen für Konnektivität und Überwachung enthalten MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
  • Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
  • Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – gewährleisten Genauigkeit sowie Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
  • Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
  • Antriebsgehäuse besteht aus 316 Edelstahl -- IP66 und NEMA 4X für Waschanwendungen geeignet
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Prozessantriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung auf einer kleinen Grundfläche für mehr Arbeitsfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerbeschreibung
https://us.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: Enthält 1,8 m (6') Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Technische Daten
  • Maximale Durchflussrate:
    3400 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz
  • Bezeichnung:
    L/S® MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP und MasterflexLive®, Gehäuse aus Edelstahl, 0,1 bis 600 U/min, 115/230 VAC
  • Seq:
    06
  • Gehäusematerial:
    Stainless steel
  • Electrical plug type:
    EU
  • Max. RPM:
    600 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    2
  • Open-head sensor:
    Ja
  • Drive length:
    330 mm (13")
  • Remote I/O:
    EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Garantie:
    2 Jahre
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, Easy-Load 3, Hochleistung, Hochleistung OHS, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran, Cytoflow
  • Digital dispensing:
    Ja
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Steuertyp:
    Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Drive height:
    278 mm (10,9")
  • Cloud-verbunden:
    Ja
  • Washdown capable:
    Ja
  • Sensor input:
    Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
  • Speed control:
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • Min. RPM:
    0,1 U/min
  • Drehzahl:
    Variabel
  • Motor hp:
    1/10
  • Motor:
    75 W
  • Spannung:
    90 - 260 VAC
  • Reversible motor:
    Ja
  • Drive width:
    236 mm (9,3")
  • Cat. No.:
    MFLX07576-10-EU
  • Modell:
    07576-10
  • Pump series:
    L/S
  • Sensor input accuracy (aux port):
    ±0,2 % des Messbereichs
Services
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SERW2610.7100.01
    Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Included accessories
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07526-82
    Masterflex® MasterSense® MP30 Drucksensor mit 1¹/₂" Sanitärschelle Tri-Clamp Prozessanschluss, für MasterSense® Pumpensysteme
    6' Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’520.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07575-84
    Fußschalter, An/Aus-Funktion, abspülbar, 31-Pin rund, 6“ Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 Piedi - SFr. 750.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Included accessories
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07526-91
    Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme
    7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-Schlauchnippel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’520.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07575-80
    Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden
    7,3 m (24 ft.)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 Piedi - SFr. 270.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX78006-90
    Serielles Coms-Kabel, USB-A - USB-A, 8'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 113.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX77112-90
    Masterflex® Wagen für Bioprozesspumpen
    550 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 4’710.00