Masterflex® L/S® High Pressure Precision Pump Systems
L/S Hochdruck-Pumpensystem; 1 bis 100 U/min, 90 bis 260 VAC, EU, 90 ml/min, ABS plastic and aluminium, 77252-72 (L/S® Hochleistungskopf), 215,9 mm, 372,9 mm, 210,8 mm, 100 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
MFLX77914-20-EU
2 year warranty
Masterflex® L/S® High Pressure Precision Pump Systems
MFLX77914-20-EU
2 year warranty
Pumpen Sie bei Drücken von bis zu 125 psi (8,5 bar).
Flow rate 0,9 to 90 ml/min (depends on drive rpm and tubing size)
- Four digit LED display shows motor rpm confirm speed setting at a glance
- Reversible motor purge tubing before or after pumping; pump fluid in either direction
- LED indicators confirm motor direction
- Separate speed and power (on/off) control maintain speed setting while turning pump on/off
- Remote control capabilities via a watertight connector on back of drive
- High-Performance pump head offers automatic occlusion optimized when pump head is closed and latched
These accurate console drives have powerful motors, speed display, and ±0.25% speed control for precise flow regulation ideal for metering applications. Remote speed control requires cable assembly 77300-32.
- Maximale Durchflussrate:90 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Bezeichnung:L/S Hochdruck-Pumpensystem; 1 bis 100 U/min, 90 bis 260 VAC
- Höhe:215,9 mm
- Länge:372,9 mm
- Pumpenkopf:77252-72 (L/S® Hochleistungskopf)
- Breite:210,8 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm
- Min. flow rate:0,9 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,9 ml/min
- Open-head sensor:Nein
- Rohr:05664-16, 8-ft (Hochdruck-PharMed® BPT, L/S® 16HP)
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Max. Druck:8,5 bar (125 psi)
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Nein
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 33
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Nein
- Antrieb:07528-30 (L/S® Digitaler Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und E/A-Fernsteuerung, 100 U/min)
- Washdown capable:Nein
- Min. RPM:1 U/min
- Anti-Tropf:Nein
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
- Arbeitszyklus:Kontinuierlich
- Max. flow rate per channel:90 ml/min
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77914-20-EU
- Modell:77914-20
- Pump series:L/S
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36, L/S 14HP, L/S 16HP, L/S 15HP, L/S 24HP
- Current:1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
Services
- Bezeichnung
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00