ContactUsLinkComponent
pH Elektrode 201T BNC mit integriertem Temperaturfühler pH Bereich: 0…14 pH / Festkabel mit BNC 1 * 1 ST
  DOST6030-0070
pH Elektrode 201T BNC mit integriertem Temperaturfühler pH Bereich: 0…14 pH / Festkabel mit BNC 1 * 1 ST
  DOST6030-0070
Frequently Bought Together