Über diesen Artikel
Lange Lebensdauer der Pumpe und chemische Verträglichkeit mit einer breiten Palette von Chemikalien.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Konsistenz von Charge zu Charge bietet hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit - kompatibel mit vielen anorganischen und organischen Chemikalien
- I/P® 88 Schlauch hat einen 1/2“ (12,7 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/2“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Gore™ STA-PURE™ Pumpenschläuche der PFL-Serie bieten eine deutlich längere Lebensdauer in Kombination mit hoher Flexibilität und breiter chemischer Kompatibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Schläuche bieten auch nach Hunderten von Betriebsstunden konstante, wiederholbare Durchflussraten.
Diese Schläuche sind die ideale Wahl für hochreine oder langlaufende, kritische pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen. Der patentierte Verbundwerkstoff aus Perfluorelastomer und ePTFE (Polytetrafluorethylen) ergibt einen Schlauch, der eine hochflexible Haltbarkeit für eine höhere Bruchfestigkeit bietet - selbst bei Anwendungen bis zu 60 psig. Langzeit-Pumpentests beweisen, dass Gore Sta-Pure Pumpenschläuche der Serie PFL Hunderte von Stunden mit konstanten und wiederholbaren Durchflussraten halten, was zu Zeitersparnis und geringerem Wartungsaufwand durch weniger Schlauchwechsel führt.
I/P® Präzisionspumpenschläuche sind mit Masterflex® Standard- und Easy-Load-Pumpenköpfen kompatibel. I/P® High-Performance Precision-Pumpenschläuche sind mit Masterflex® High-Performance-Pumpenköpfen kompatibel.
Hinweis: Es gibt einen technischen Fragebogen, der ausgefüllt werden muss, bevor die Bestellung bearbeitet werden kann.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:17000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:4,1 bar (60 psi)
- Max. temperature:200 °C (392 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P 88 Gore Sta-Pure Pumpenschläuche, PFL-Serie; 24"/Pk
- Environmentally Preferable:
- Modell:96242-88
- Length per pack:0,6096 m (2 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:24 "
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:88