Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Reinwassertanks | Avantor
Reinwassertanks
High-density polyethylene container with a maximum capacity of 25 liters for Storing purified water when no water network or drain is available. Comaptible with TLV-S and TLV-FA Series, model: TANK-TLV, External dimensions (Ø×H): 350×520 mm
Katalognr. ESPITANK-TLV
Anbieter:   RAYPA
Reinwassertanks
Katalognr. ESPITANK-TLV
Anbieter:  RAYPA
Reinwassertanks
Reinwassertanks
High-density polyethylene container with a maximum capacity of 25 liters for Storing purified water when no water network or drain is available. Comaptible with TLV-S and TLV-FA Series, model: TANK-TLV, External dimensions (Ø×H): 350×520 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alternative Lösung zur Speicherung von bis zu 25 Litern gereinigtem Wasser bei fehlendem Wassernetz oder Abfluss.
  • Beinhaltet einen 25-L-Tank mit Wasserstandssensor, einen Verbindungsschlauch und einen Trichter.
  • Hergestellt aus langlebigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Kompatibel mit den Top Line-Autoklaven der Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
Es verfügt über ein Wasserstandskontrollsystem, das ein optisches (rote LED) und akustisches (intermittierender Piepton) Signal ausgibt, wenn der Wasserstand unter 10 Liter sinkt. Dieser Sensor kann über einen Schalter an der Oberseite des Tanks aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    High-density polyethylene container with a maximum capacity of 25 liters for Storing purified water when no water network or drain is available. Comaptible with TLV-S and TLV-FA Series, model: TANK-TLV, External dimensions (Ø×H): 350×520 mm