Heizplatten
300×300 mm, Max. 300 °C, 600 W, 300×300 mm, HP-200D-L-S, 310×375×125 mm
Katalognr. STUA04807-80
Anbieter: Cole Parmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Heizplatte aus Keramik oder mit Heizplatte aus Aluminium/Silizium-Legierung.
- Heizungswarnlicht leuchtet bei einer Plattentemperatur von über 50 °C auf
Keramik: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, leicht zu reinigen und für höhere Temperaturen geeignet.
Aluminiumlegierung: wirtschaftlich, schneller Temperaturanstieg.
Dokumente
TDS Cole-Parmer® Large Capacity Hot Plates and Stirrers
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Heizfläche:300×300 mm
- Heizleistung:600 W
- Temperatur:Max. 300 °C
- B×T×H:310×375×125 mm
- Plattengröße:300×300 mm
- Typ:HP-200D-L-S