Masterflex® Cleanroom 1½" Sanitary Tri-Clamp × 1½" Sanitary Tri-Clamp in CrystalVu; 10 pack
Catalog # MFLX40330-42
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Halten Sie hygienische Bedingungen aufrecht und verbinden Sie Prozessleitungen einfach und sicher.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
- Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Tri-Clamp®-Anschlüsse ermöglichen den sicheren Anschluss von Hygieneleitungen. Obwohl beide Materialien autoklavierbar sind, verträgt PVDF hohe Temperaturen besser als Polypropylen und weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
- Verbindungstyp:Hygieneverbinder
- Flow pattern:Gerade
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Sanitary clamp size (Port 2):1½"
- Bezeichnung:Reinraum 1-1/2"-Hygiene-Tri-Clamp® auf 1-1/2"-Hygiene-Tri-Clamp® in CrystalVu
- Environmentally Preferable:
- No. of ports:2
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation:Gamma irradiation, EtO, autoclave
- VE:10
- Fitting material:CrystalVu
- Sanitary gasket size:1½"
Frequently Bought Together