Masterflex® Cleanroom ¾" Sanitary Tri-Clamp Cap in CrystalVu; 10 pack
Catalog # MFLX40330-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Schließen Sie Ihre Hygieneleitungen mit einer sicheren Verbindung.
- Vollständig kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen in ähnlichen Größen
- Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
- Durch Gammabestrahlung sterilisierbar
- Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Diese Sanitärarmaturen eignen sich perfekt für den Übergang von Hygiene-Klemmverbindungen zu Dichtungen oder Schlauchnippel für flexible Schläuche. Diese Adapter bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung sterilisiert werden. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
- Verbindungstyp:Hygiene-Endkappe
- Flow pattern:Gerade
- Sanitary clamp size (Port 1):¾"
- Bezeichnung:Reinraum 3/4“ Hygiene Tri-Clamp-Verschluss in CrystalVu
- Environmentally Preferable:
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation:Gamma irradiation, EtO, autoclave
- VE:1
- Fitting material:CrystalVu
- Sanitary gasket size:¾"
Frequently Bought Together