AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 Stück
  KART88337/1
 :   KARTELL
Pasteur pipettes
  KART88337/1
 :  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 Stück
65.30 SFr.
1 * 500 ST
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
 : *Capillary
  • Verpackt:
    500 Stück
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3 ml
  • Länge:
    152,19 mm
  • Seq:
    7
  • Graduierung:
    0,50 ml