Abaque HDN65 Replacement Hose, Natural Rubber, 2.36" ID x 3.42" OD; 71.65" L
Katalognr. MFLX75810-64
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Hoch belastbar mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Beanspruchbarkeit.
- Alle auf dieser Seite gelisteten Schläuche bestehen aus Naturkautschuk.
- Die ID der Schläuche sind: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm. Jedes medienberührende Teil ist für die Aufnahme einer bestimmten Schlauch-ID-Version ausgelegt.
Der Schlauch der Peristaltikpumpe ist die einzige Komponente, die mit dem Medium in Kontakt kommt. Abaque entwickelt / fertigt seine Schläuche aus einem hochwertigen Gummigemisch und verstärkt sie durch Nylonschichten. Nach der Herstellung wird der Schlauch präzise bearbeitet, um Effizienz, Genauigkeit, Langlebigkeit und optimale Kompression zu gewährleisten.
Ideal für Anwendungen, die die folgenden Eigenschaften erfordern:
Hoch belastbar, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, der am häufigsten verwendete Schlauch auf dem Markt für Peristaltikpumpenanwendungen. Im Allgemeinen beständig gegen leicht korrosive chemische Anwendungen, abrasive Schlämme usw.
- Schlauch Innen-Ø:60,00 mm (2,362")
- Max. Druck:16 bar (235 psi)
- Max. temperature:80 °C (175 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Ersatzschlauch, Naturkautschuk, Weißer Aufkleber, 2,36" ID x 3,42" AD; 71,65" L
- Länge:1,82 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:1,82 m (5,97 ft.)
- Garantie:1 year
- Working pressure:235 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Naturkautschuk
- VE:1
Frequently Bought Together