Masterflex® Power Cable for Open-Head Sensor Interface; 115 V, 6 ft (1.8 m) L
Katalognr. MFLX77097-02
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen alles aus Ihrem Masterflex® Open-Head-Sensor heraus.
- In Verbindung mit Masterflex® L/S® und I/P® Pumpenköpfen mit offenem Kopfsensor verwendbar
- Kompatibel mit Masterflex® L/S® und I/P® Pumpen ohne integrierten Open-Head-Sensor
- Der Controller akzeptiert Eingangssignale von bis zu zwei Pumpenköpfen
- Schützen Sie Techniker und Bediener, die mit Schlauchwechseln und routinemäßigen Wartungsarbeiten in geschäftigen Produktionsumgebungen beauftragt sind
- Steuerung mit NEMA 4X- und IP66-zertifiziert für Abspülung
Das Nachrüstsystem ist für alle I/P® und L/S® Antriebe, die mit dem Easy-Load-II-Pumpenkopf kompatibel sind.
Nur zur Verwendung mit dem I/P® Easy-Load® Pumpenkopf 77602-30 und mit den L/S® Easy-Load®-II-Pumpenköpfen 77200-30 und 77200-32
- Bezeichnung:Stromkabel für Masterflex Open-Head Sensor Schnittstelle; 115 V, 6 ft (1.8 m) L
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together