ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylene, RQC Male Open Flow Connector 600 Series Barb, 3/8"; 25/PK
Katalognr. MFLX40618-53
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylene, RQC Male Open Flow Connector 600 Series Barb, 3/8"; 25/PK
Katalognr. MFLX40618-53
Über diesen Artikel
Müheloses Trennen und Verbinden Ihres Durchflusswegs.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Einrichtung in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Großer ergonomischer Knopf und Daumenauflage mit sicherer Verriegelung und optional integriertem Verriegelungsmechanismus
  • Mehrere Anschlusskonfigurationen in häufig verwendeten Materialien aus Polypropylen- und Polycarbonat erhältlich
  • Stopfen und Kappen zur Aufrechterhaltung der Integrität des Flüssigkeitspfads erhältlich
Die RQ-Serie bietet eine kostengünstige Lösung für flexible Schlauchverbindungen in Einwegsystemen. Der Anschlusssatz verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die einen großen geschützten Knopf für eine sichere Verriegelung gegen Trennungen enthält. Verwenden Sie diese Anschlüsse zum schnellen Anschließen und Trennen Ihrer Durchflussleitung. Bestellen Sie einfach einen Körper (Buchse) und einen Einsatz (Stecker).
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    3/8"
  • Verbindungstyp:
    Schnell-Trennvorrichtung auf Schlauchnippel
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Typ:
    Offen
  • Bezeichnung:
    Anschluss, Polypropylen, RQC Open Flow Verbindungsstecker 600 Serie Schlauchnippel 3/8“; 25/PCK
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    Shelf life
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together