ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Y-Adapter, Hose Barb Union, ³/₈" Int.Ø; 25/Pack
Katalognr. MFLX40617-79
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Y-Adapter, Hose Barb Union, ³/₈" Int.Ø; 25/Pack
Katalognr. MFLX40617-79
Über diesen Artikel
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Anlage in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Kombinieren Sie diese einfachen, kostengünstigen Verschraubungen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen.
Ideal für Anwendungen wie Pharmazie, Labor, Industrie/Produktion, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    ⅜"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    ⅜"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippelanschluss
  • Flow pattern:
    J
  • Bezeichnung:
    Anschluss, Polypropylen, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, ³/₈" I-Ø; 25/Packung
  • Seq:
    48
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    Shelf life
  • VE:
    25
  • Barb size/tubing int.Ø (port 3):
    ⅜"
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together