Thread adapters for pumps
Internal thread adapter, PP, black, 40 mm - 50,8 mm BSP
Katalognr. BURK0600-2012
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Internal thread adapter, PP, black, 40 mm - 50,8 mm BSP
- Seq:05