About this item
Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
- Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt Antriebe der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an—Bestätigen Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in jede Richtung
- LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
- Wählen Sie zwischen Tischsteuerung oder wandmontierter Steuerung für Abspülantriebe
- Durchflussrate 17 bis 1700 mL/min L/S-Schlauch inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs und der Schlauchgröße
Modulare L/S® Antriebe besitzen eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen so die Flexibilität, Motor und Regler voneinander zu trennen. Präzise, modulare Antriebe mit leistungsstarken Motoren, einer Drehzahlanzeige und Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen.
Antriebe mit Tischsteuerung verfügen über ein spritzwassergeschütztes, spritzfestes Steuerungsgehäuse aus ABS-Kunststoff mit IP33 und Fernbedienung über DB9-Buchse auf der Rückseite der Steuerung. Das an der Wand montierte Gehäuse besteht aus pulverbeschichetem Aluminium und IP66/NEMA 4X zur Abspülung
Fernsteuerungsmöglichkeiten über eine wetterbeständige Verbindung an der Steuerung.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:17 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Modulare Abwaschpumpen mit Easy-Load-II-Kopf; 600 U/min
- Höhe:152,4 mm
- Länge:460,8 mm
- Seq:24
- Environmentally Preferable:
- Modell:77913-80
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:17 ml/min
- Min. RPM:6 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Ja
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Antrieb:07557-60 (L/S® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb für Abspülanwendungen mit Remote I/O und Wandregler)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-62 (L/S® Easy-Load-II-Pumpenkopf)
- Breite:177,8 mm
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm