About this item
Ein hochpräzises Tischpumpensystem für Dosier-, Abgabe- und Füll-/Finishanwendungen.
- Versetzte Rollen und Planetengetriebe sorgen für Dosiergenauigkeit (±0,5 %), geringe Pulsation und lange Schlauchlebensdauer
- Masterflex-Doppel-Y-Schlauchsätze sorgen für ordnungsgemäßen Halt, Wiederholbarkeit und Genauigkeit
- 250 U/min maximale Geschwindigkeit; Dosiervolumina von <0,5 bis >500 ml
- Schlauchschondend – Planetenantriebsrollen reduzieren den Widerstand am Schlauch, eine längere Lebensdauer des Schlauchs und ein geringeres Risiko eines vorzeitigen Schlauchausfalls
- Flüsterleiser Betrieb reduziert zusätzlichen Lärm am Boden oder im Labor
- Autoklavierbarer Pumpenkopf; Getestet in 10 Zyklen ohne Verlust der Durchfluss- oder Genauigkeitsleistung
- Echtzeit-Druckmessungen und -Alarme erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Bediener
Der Masterflex Ultrapharm™ L/S®-Pumpenkopf, Teil der Masterflex®-Produktlinie, ist für maßgeschneiderte Lösungen für den Einsatz im Füll-/Finishschritt konzipiert. Dieser Pumpenkopf erzeugt sanfte, niedrige Impulse und eine hochpräzise Dosierung und Durchflussmenge, um optimale Integrität und Gleichmäßigkeit zu gewährleisten. Der Pumpenkopf ist mit versetzten Rollen ausgestattet und sorgt für einen linearen Durchfluss über den gesamten Durchflussbereich. Während eine Rolle Flüssigkeit durch einen Schenkel des Doppel-Y-Rohrsatzes zieht, drückt die andere Rolle Flüssigkeit durch den anderen Schenkel. Außerdem ermöglichen Doppelkanäle eine niedrigere Drehzahl, um „Einkanal“-Durchflussraten zu erreichen. Eine niedrigere Drehzahl bedeutet geringere Scherkräfte, um die Flüssigkeits- und Molekularintegrität aufrechtzuerhalten.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
- Maximale Durchflussrate:635 ml/min
- Leistung:90 bis 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Min. flow rate:0.007 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® MasterSense™-Pumpe, EtherNet/IP™ Profibus-kompatibel mit MasterflexLive®, mit Masterflex Ultrapharm™-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
- Höhe:27,9 cm
- Länge:46,6 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:0.1
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- Antrieb:07576-40 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ Profibus and MasterflexLive®)
- Anzahl der Rollen:8
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77312-10 (Masterflex Ultrapharm™ for Precision Tubing with Open-Head Sensor, SS Housing, SS Rotor)
- Breite:23,6 cm
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:250