Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Fuel and Lubricant, 1.52mm ID; 12/PK
MFLX95703-36
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Speziell für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten oder Destillaten entwickelt
- Transparente gelbe Farbe
- Innerer Durchmesser: 1,52 mm
Erscheinungsbild: Opak Temperatur: -70 bis 52 °C Lebensdauer bei 100 rpm: 1000 Stunden Vorteile: Lange Lebensdauer, hervorragender Ermüdungswiderstand gegen Biegen. Anwendung: Geeignet für Anwendungen mit Aceton, Methylethylketon (MEK) und anderen hochaggressiven Chemikalien. Die Gesamtlänge des Stoppschlauchs Tygon Kraft- und Schmierstoffe F-4040-A der Serie 95715 ist 16" (406 mm) lang. Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 400 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:1,52 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, Tygon® Kraft- und Schmierstoffe, 1.52mm ID; 12/PK
- Länge:406 mm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:95703-36
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0166-AI
- Schlauchmaterial:Tygon® Fuel and Lubricant
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Yellow/Blue
Frequently Bought Together