VWR®, Absorptionsküvetten
Product Details & Documents
Hochwertige Küvetten aus Quartz oder optischem Glas zur genauen spektrophotometrischen Analyse.
- Vollständig wärmeverschmolzene Konstruktion
- Zwei Abdeckungsarten sind verfügbar: Flache Deckel und Stopfen
- Passende Sets sind verfügbar
Dank der vollständig wärmeverschmolzenen Konstruktion (ohne Zwischenmaterialien oder Klebstoffe) und des sorgfältigen Glühens zum Entfernen jeglicher Spannungen gibt es keine optische oder physikalische Verzerrung der beiden optisch polierten Fenster. Flache Deckel und Stopfen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Küvetten mit Stopfen ermöglichen eine bessere Abdichtung für flüchtige Flüssigkeiten. Abgestimmte Küvetten weisen eine Durchlässigkeitstoleranz von 0,5% bei 200 nm (Quarzküvette)/360 nm (optisches Glas) auf.
Certifications: Hergestellt gemäß ISO 19001:2015. Qualitätszertifikat wird jedem Produkt hinzugefügt.
Ordering information: Paket mit zwei aufeinander abgestimmte Küvetten im Set. Für in Fluorometern verwendete Küvetten möchten wir Sie auf die Serie 634-1223 verweisen.
Technische Daten
- Lichtweg:50 mm
- Typ:Abgerundeter Boden
- Volumen:17,5 ml
- Fenstermaterial:Optisches Glas
- Bezeichnung:Makro
- Höhe:45 mm
- Seq:19