Masterflex® Magnetic Drive Centrifugal Pump, 68 GPM/59 ft, Polypropylene; 115/230 VAC
Katalognr. MFLX75226-32
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hochleistungs-Flügelradwelle und Flügelrad zusammen für eine effektive Kühlung.
- Pumpen mit oder ohne 56 C-Face-Motoren erhältlich – installieren Sie den Motor, den Sie brauchen!
- Pumpen mit Motor sind zur einfachen Installation und Wartung direkt gekoppelt
- Ideal für den Flüssigkeitstransfer oder die Zirkulation – verwenden Sie Pumpen für chemische Verarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren
- Gekapselter Magnet
Alle Pumpen mit Motor sind für die Festverdrahtung und für den Betrieb mit 50/60 Hz ausgelegt.
Delivery: Inklusive Klemmkasten für die Festverdrahtung.
- Maximale Durchflussrate:257,4 L/min (68 gal./min)
- Leistung:115/230 VAC; 60 Hz; 12,0/6,0 A; 1-Phase
- Max. Druck:7,6 bar (110 psi)
- Max. Viskosität:140 cP
- Bezeichnung:Mag Antrieb PP Zentrifugalpumpenkopf; 68 gal./min/59 ft, 115/230V
- Höhe:22,9 cm
- Länge:44,7 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:75226-32
- Wetted materials:PP pump head and impeller, ceramic shaft, carbon fiber-filled PTFE thrust ring and sleeve bearings; EPDM (Nordel) O-ring
- Duty cycle continuous:Yes
- Inlet connection:1,5 NPT(F)
- Motor hp:1
- Motor type:TEFC
- Max. temperature:71 °C (160 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:22 cm
- Max. head:18 m (59 ft.)
Frequently Bought Together