ContactUsLinkComponent
Masterflex® Close-Coupled Industrial Gear Pump Head with Relief Valve, Bronze; 2.1 GPM
Katalognr. MFLX70738-12
undefined
Masterflex® Close-Coupled Industrial Gear Pump Head with Relief Valve, Bronze; 2.1 GPM
Katalognr. MFLX70738-12
Über diesen Artikel
Die robuste, korrosionsbeständige Bronzekonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Einfache Montage an NEMA- und IEC-Motorrahmen
Diese Zahnradpumpenköpfe eignen sich für alle Flüssigkeiten, die mit Bronze kompatibel sind – die häufigsten Flüssigkeiten sind Wasser, Öl und milde Chemikalien (pH-Wert von 4 bis 11).
Wählen Sie einen Zahnradpumpenkopf zur Montage an Ihrem eigenen Motor (separate Adapter für NEMA- oder IEC-Motoren sind unterhalb erhältlich) oder wählen Sie ein komplettes System, bei dem der Pumpenkopf bequem an einem Standard-TEFC-Motor (NEMA 56C) montiert werden kann.
  • Förderleistung:
    4,3 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    7,6 L/min (2,1 gal./min)
  • Bezeichnung:
    Bronze Industrieller Zahnradpumpenkopf in Blockbauweise; Entlastungsventil, 2,1 gal./min
  • Environmentally Preferable:
  • Wetted materials:
    Stainless Steel
  • Gear material:
    Bronze
  • Inlet connection:
    0,25 NPT(F)
  • Outlet connection:
    0,25 NPT(F)
  • Relief valve:
    Yes
  • Suction lift, wet:
    6096 mm of H₂O (240" H₂O)
  • Min. temperature:
    0 °C (32 °F)
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • Body material:
    Bronze
  • VE:
    1
Frequently Bought Together