Aufgeweitete Enden erleichtern das Verlängern des Schlauchsystems.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Phthalatfrei, USP Klasse VI PVC
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Innerer Durchmesser: 0,13 cm
Zwei-Stopp PVC Farbcodierter Autoanalyseschlauch mit aufgeweiteten Enden für Ismatec®-Pumpen entspricht Schläuchen der USP-Klasse VI und ist Phthalatfrei. Er verfügt über eine lange Pump-Lebensdauer und weist ein breites Spektrum an Säure- und Chemikalienbeständigkeit auf, was es zur idealen Wahl für die Pharmaindustrie macht. Der Weichmacher ist sehr fest in das Material eingebunden und verhindert so das Austreten von Chemikalienbestandteilen in das Transportmedium, wodurch dessen Sterilität erhalten bleibt. Der Schlauch ist transparent, wodurch die Beobachtung des Schlauchinhalts ermöglicht wird. Es bietet außerdem eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit und hält Inhaltsstoffen mit hohen Drücken stand.
Der Schlauch wird auch als TAAT / Microbore und Autoanalyse bezeichnet.
- Schlauch Innen-Ø:0,13 mm
- Max. Druck:1,74437428 bar (25,3 psi)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 2-Stopp, Puri-Clear™ LL, 0,13 mm ID; 12/PCK
- Länge:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:1,25 ft.
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Schlauchmaterial:Puri-Clear™ LL
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Orange/Black