Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp, Viton®, 1.42 mm ID; 15" L; 12/PK
Katalognr. MFLX96428-34
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Schlauch-Innendurchmesser: 1,42 mm
Anwendungen: Säure- und Lösemitteltransfer; für Arbeiten bei hohen Temperaturen
Merkmale: Opak schwarz
Zertifizierung des Harzes: Herstellung der Schläuche gemäß GMP
Temperaturbereich: -8 bis 400 °F (-13 bis 204 °C)
Sterilisation: Bei 480 °F (249 °C) für 16 Stunden in einem Heißluftofen mit Umluft
Die Gesamtlänge der Viton® 97628-Stoppschläuche beträgt 304 mm (12"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 180 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Maximale Durchflussrate:67 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,42 mm (0,056")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:205 °C (401 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Microbore 2-Stopp, Schlauchsatz, Viton®, 1,42 mm ID; Packung mit 12
- Länge:381 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96428-34
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Tubes per pack:12
- Min. temperature:–32 °C (–25 °F)
- Schlauchmaterial:Viton® FDA-compliant
- VE:12
- C/L Masterflex Schlauchgröße:34
- Farbcodierte Stopps:Gelb/Gelb
- L/S Masterflex tubing size:34
Frequently Bought Together