Hervorragende Wahl für Peristaltik-Schlauchanwendungen mit hohem Druck und geringer Spallation.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen entwickelt
- Einzigartige Zusammensetzung aus expandiertem PTFE und platinvernetztem Silikon
- Abmessungen: 1.6 mm ID x 4.8 mm AD; 355 mm L
Anwendungen: Verarbeitungsanwendungen in den Bereichen Chemikalien, kritische Pharmazeutik und Biopharma
Eigenschaften: Hohe Belastbarkeit und Festigkeit, geringes Abplatzen und geringe Gasdurchlässigkeit. Opak.
Zertifizierungen: Mit USP Klasse VI, REACH und RoHS konform, in einem Reinraum Klasse 7 (ISO 146441-1) hergestellt, nach cGMP auf ISO 13485 und 15378 zertifiziert.
Temperaturbereich: −20 bis 80 °C
Sterilisation: Autoklav, CIP/SIP
Der PFL-Pumpenschlauch der Ismatec® GORE® STA-PURE®-Serie ist mit einer Verbundstruktur aus platingehärtetem Perfluorelastomer und ePTFE so konzipiert, dass er dem Pumpen aggressiver Chemikalien standhält. Langzeittests zeigten, dass das Pumpen gängiger organischer Lösungsmittel (Essigsäure, Aceton und Ethanol) bei 10 psig die Pump-Lebensdauer der Schläuche im Vergleich zum Pumpen von entionisiertem Wasser bei demselben Druck nicht verkürzte. Ausführungen mit Einzelelement und Doppel-Y-Element sind verfügbar.
Bevor der Erstauftrag ausgeführt werden kann, muss ein technischer Fragebogen ausgefüllt werden.
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. temperature:150 °C (302 °F)
- Pump series:Ismatec
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Pumpenschlauch-Element, GORE® STA-PURE® Serie PFL, 1,6 mm ID x 4,8 mm AD; 355 mm L
- Länge:0,355 m
- Environmentally Preferable:
- GMP compliant:Yes
- Regulatory approvals:ADCF;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:0 °C (32 °F)
- Sterilisation:Autoclave
- Garantie:Out of box
- Series:Ismatec
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:1