Über diesen Artikel
Hervorragende Wahl für Peristaltik-Schlauchanwendungen mit hohem Druck und geringer Spallation.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen entwickelt
- Einzigartige Zusammensetzung aus expandiertem PTFE und platinvernetztem Silikon
- Abmessungen: 12.0 mm ID x 20 mm AD; 380 mm L
Anwendungen: Verarbeitungsanwendungen in den Bereichen Chemikalien, kritische Pharmazeutik und Biopharma
Eigenschaften: Hohe Belastbarkeit und Festigkeit, geringes Abplatzen und geringe Gasdurchlässigkeit. Opak.
Zertifizierungen: Mit USP Klasse VI, REACH und RoHS konform, in einem Reinraum Klasse 7 (ISO 146441-1) hergestellt, nach cGMP auf ISO 13485 und 15378 zertifiziert.
Temperaturbereich: -40 bis 150 °C
Sterilisation: Autoklav, CIP/SIP
Der PCS-Pumpenschlauch Ismatec® GORE® STA-PURE®-Serie besteht aus einem Verbund aus platingehärtetem Silikon und ePTFE und bietet überlegene Flexibilität für längere Produktionszyklen und weniger Schlauchbrüche, selbst bei Drücken von bis zu 100 psig. Langzeittests zeigten das die Zusammensetzung dieses Schlauchs über 1000 Stunden bei 200 U/min (6000 Stunden bei 100 U/min) hält. Durch eine längere Haltbarkeit entfällt die Notwendigkeit, Schläuche durch den Pumpenkopf zu drehen, was Zeit spart und den Wartungsaufwand reduziert. Ausführungen mit Einzelelement und Doppel-Y-Element sind verfügbar.
Bevor der Erstauftrag ausgeführt werden kann, muss ein technischer Fragebogen ausgefüllt werden.
- Schlauch Innen-Ø:12,00 mm (0,472")
- Max. temperature:150 °C (302 °F)
- Pump series:Ismatec
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, GORE® STA-PURE® Serie PCS, 12,0 mm ID x 20 mm AD; 380 mm L
- Länge:0,38 m
- Environmentally Preferable:
- GMP compliant:Yes
- Regulatory approvals:ADCF;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Sterilisation:Autoclave
- Garantie:Out of box
- Series:Ismatec
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:GORE® STA-PURE®
- VE:1