ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, 1/4" ID x 0.57" OD; 100 Ft
  MFLX95954-01
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, 1/4" ID x 0.57" OD; 100 Ft
  MFLX95954-01
Hervorragende Abriebfestigkeit bei hohem Druck.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
Masterflex® Terminator®-Transferschläuche eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Abriebfestigkeit ideal für den Einsatz bei anspruchsvollen Serviceanwendungen. Der Buna-N-Nitril-Schlauch, die modifizierte Schlauchhülle aus Buna-N-Nitril und die hochfeste Textilkernrohrverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und Schlauchhülle erfüllt die RMA-Klasse A mit hoher Ölbeständigkeit und ist bei 1000 VDC nicht leitend.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
  • Schlauch Außen-Ø:
    14,5 mm (0,57")
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Wandstärke:
    4,064 mm
  • Max. Druck:
    34,6 bar (501 psi)
  • Max. temperature:
    100 °C
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Terminator®, 1/4" ID x 0,57" AD; 100 Ft
  • Länge:
    30,5 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95954-01
  • Biegeradius:
    76,2 mm (3")
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Weight per ft.:
    0,05 kg (0,12 lbs.)
  • Min. temperature:
    –40 °C (–40 °F)
  • Working pressure:
    501 psi
  • Clarity:
    Opaque
  • Schlauchmaterial:
    Terminator®
  • VE:
    100 Feet
Frequently Bought Together