Masterflex® Transferschlauch, Premo Flex™, 1/2" ID x 0.85" AD; 100 Ft
Catalog # MFLX95953-03
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Widersteht Wetter und Ozon.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
Masterflex® Premp Flex®-Transferschläuche eignen sich ideal für die Verwendung mit Kraftstoffen wie Erdöl, Benzin, Kerosin und Schmierölen, die Rohrintegrität bleibt dabei erhalten. Der Buna-N-Schlauch, die modifizierte Schlauchhülle aus Buna-N-Nitril und die hochfeste Textilkernrohrverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch erfüllt die RMA-Klasse A mit hoher Ölbeständigkeit und ist bei 1000 VDC nicht leitend. Die Schlauchhülle erfüllt die mittlere Ölbeständigkeit der Klasse B und ist bei 1000 VDC nicht leitend.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:21,6 mm (0,85")
- Schlauch Innen-Ø:12,7 mm (0,5")
- Wandstärke:4,445 mm
- Max. Druck:17,2 bar (250 psi)
- Max. temperature:100 °C
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Transferschlauch, Premo Flex™, 1/2" ID x 0,85" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:95953-03
- Biegeradius:101,6 mm (4")
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Weight per ft.:0,1 kg (0,22 lbs.)
- Min. temperature:–28 °C (–20 °F)
- Working pressure:17,2 bar (250 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Premo Flex®
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together