Masterflex® Transferschlauch, Adapta Flex™, 1" ID x 1.39" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95951-11
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Bleibt unter hohem Druck flexibel.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
Masterflex® Adapta Flex™ Transferschläuche sind ideal für allgemeine Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern. Der EPDM-Schlauch und die Schlauchhülle sowie die hochfeste Textilkernverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und sein Überzug erfüllen die Zertifizierungen der RMA Klasse C für begrenzte Ölbeständigkeit.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Schlauch Außen-Ø:35,3 mm (1,39")
- Schlauch Innen-Ø:25,4 mm (1")
- Wandstärke:4,953 mm
- Max. Druck:13,8 bar (200 psi)
- Max. temperature:93 °C
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Transferschlauch, Adapta Flex™, 1" ID x 1,39" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:95951-11
- Biegeradius:203,2 mm (8")
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Weight per ft.:0,2 kg (0,45 lbs.)
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Working pressure:13,8 bar (200 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Adapta Flex™
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together