ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/2" ID x 0,81" AD; 100 Ft
Masterflex® Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/2" ID x 0,81" AD; 100 Ft
Catalog # MFLX95951-05
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/2" ID x 0,81" AD; 100 Ft
Catalog # MFLX95951-05
About this item
Bleibt unter hohem Druck flexibel.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
  • Maximaldruck: 200 psi (13.8 bar)
  • Minimaler Biegeradius: 5“
  • Innerer Durchmesser: 1/2"
Masterflex® Adapta Flex™ Transferschläuche sind ideal für allgemeine Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern. Der EPDM-Schlauch und die Schlauchhülle sowie die hochfeste Textilkernverstärkung machen diesen Schlauch für Hochdruckanwendungen geeignet. Der Schlauch und sein Überzug erfüllen die Zertifizierungen der RMA Klasse C für begrenzte Ölbeständigkeit.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
  • Schlauch Außen-Ø:
    20,6 mm (0,81")
  • Schlauch Innen-Ø:
    12,8 mm (0,5")
  • Wandstärke:
    3,937 mm
  • Max. Druck:
    13,8 bar (200 psi)
  • Max. temperature:
    93 °C
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Adapta Flex™, 1/2" ID x 0,81" AD; 100 Ft
  • Länge:
    30,5 m
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95951-05
  • Biegeradius:
    127 mm (5")
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Weight per ft.:
    0,09 kg (0,2 lbs.)
  • Min. temperature:
    –40 °C (–40 °F)
  • Working pressure:
    13,8 bar (200 psi)
  • Clarity:
    Opak
  • Schlauchmaterial:
    Adapta Flex™
  • VE:
    100 Feet
Frequently Bought Together