Masterflex® L/S® Miniflex® OEM Pump Head, 3-Rollers, Dual-Channel
MFLX77220-10
1 year warranty
Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege.
- Flussraten von 1,8 bis 220 ml/min—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege
- Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
- Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
Der Masterflex® Miniflex®-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Durch ihre kompakte Gesamtgröße sind diese Köpfe ideal für OEM-Anwendungen und die Integration in Flüssigkeitssysteme und -anlagen geeignet.
- Maximale Durchflussrate:162 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Zweikanal-Miniflex-Pumpenkopf
- Höhe:76 mm
- Länge:70 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77220-10
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:162 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,004 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,1 - 300 rpm
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,14 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,5 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:Three; thermoplastic polyester
- Breite:64 mm
- Gehäusematerial:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel and Aluminum
Frequently Bought Together