ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Nylon, Tee, Hose Barb Union, 1/8" ID; 100/Pk
Masterflex® Fitting, Nylon, Tee, Hose Barb Union, 1/8" ID; 100/Pk
Catalog # MFLX40627-65
undefined
Masterflex® Fitting, Nylon, Tee, Hose Barb Union, 1/8" ID; 100/Pk
Catalog # MFLX40627-65
About this item
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Verbindungstyp: 1/8" ID
T-Stück-Fittings mit Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi).
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    1/8"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    1/8"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippelanschluss
  • Flow pattern:
    T
  • Bezeichnung:
    Fitting, Nylon, T-Stück, Schlauchnippelanschluss, 1/8" ID; 100/Pck
  • Seq:
    30
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    40627-65
  • Sterilisation:
    Ethylene Oxide (ETO)
  • VE:
    100
  • Barb size/tubing int.Ø (port 3):
    1/8"
  • Fitting material:
    Nylon
Frequently Bought Together