Value Plastics Barbed to sanitary adapter, ¹/₄" to mini sanitary, PVDF
Katalognr. MFLX31513-61
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schaffen Sie eine sichere Verbindung in Ihrem Hygiene-Anschlusssystem.
- Aus haltbarem PVDF hergestellt.
Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitär-Klemmverbindungen auf eine Schlauchnippel für flexible Schläuche. Alle Adapter verfügen über eine auf 15 Mikron Ra kontrollierte Durchflussoberfläche, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Durchfluss ohne Partikelablagerung zu gewährleisten. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, EtOH oder Autoklav sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI, ADCF, FDA und ist BPA-frei.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¼"
- Verbindungstyp:Hygiene auf Schlauchnippel
- Flow pattern:Gerade
- Sanitary clamp size (Port 1):¾"
- Bezeichnung:Adapter Stecknippel auf Hygiene, ¹/₄" auf Mini-Hygiene, PVDF
- Environmentally Preferable:
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VE:1
- Fitting material:PVDF
Frequently Bought Together